Fortfahren mit
T-916
α-Hydroxytriazolam-d4 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17D4H8Cl2N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C4Cl)=NC2
InChI
1S/C17H12Cl2N4O/c18-10-5-6-14-12(7-10)17(11-3-1-2-4-13(11)19)20-8-15-21-22-16(9-24)23(14)15/h1-7,24H,8-9H2/i1D,2D,3D,4D
InChI key
BHUYWUDMVCLHND-RHQRLBAQSA-N
General description
α-Hydroxytriazolam is a major urinary and blood metabolite of the benzodiazepine, triazolam, a pharmaceutical used to treat severe insomnia. This stable-labeled internal standard is suited for triazolam testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Hydroxytriazolam-d4 solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
target_organs
Eyes,Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)