Fortfahren mit
T-094
Tetrahydrocannabivarin (THCV) -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H26O2
Molekulargewicht:
286.41
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Shoot®/Snap-N-Spike®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
General description
Diese zertifizierte Snap-N-Spike®-Lösung eignet sich für THCV-Testverfahren mittels HPLC, GC/MS oder LC-MS/MS für die forensische Analytik, klinische Toxikologie, Nachweis von Drogenkonsum im Urin und Testanwendungen zur Profilerstellung im Hinblick auf die Stärke oder Unreinheit von Cannabis. Cerilliant® zertifizierte Referenzmaterialien (ZRM) von Cannabinoiden werden in einem praktischen quantitativen, von der US-Behörde DEA freigestellten Lösungsformat und mit TK-Nummern kanadische Kunden geliefert.
Tetrahydrocannabivarin (THCV) ist eines der Haupt-Cannabinoide, die zur Klasse der C21-Terpenophenol-Verbindungen gehören. Tetrahydrocannabivarin (THCV) ist ein Cannabinoid, das in Cannabis vorkommt und Berichten zufolge wirksam bei der Behandlung von Diabetes sowie der Kontrolle der Gewichtszunahme ist.
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Multianalyse von 11 Cannabinoiden in Biomasse und Extrakten von verschiedenen Cannabisvarianten mittels HPLC-UV gemäß der dreiteiligen Richtlinie zur Validierung von Analyseverfahren des International Council for Harmonisation (ICH)
  • Extraktion von neun Cannabinoiden aus Lebensmittel- und Getränkeproben, die Hanfsamen, -öl und -mehl als Zutaten enthalten, gefolgt von ihrer Analyse mittels Flüssigchromatografie-Elektrospray-Ionisation-QTrap-Tandem-Massenspektrometrie LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS
  • Gleichzeitige Analyse von fünf Haupt-Cannabinoiden und deren Metaboliten in humanen Urin- und Plasmaproben mittels an Tandem-Massenspektrometrie gekoppelte Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC-MS/MS)
  • Gaschromatografie-Massenspektrometrie(GC-MS)-basierte Analyse von zehn Haupt-Cannabinoiden aus Hanfblüten nach deren Silylierung und Veresterung für die Derivatisierung
  • Entwicklung und Validierung eines Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie(UHPLC)-Verfahrens, das an Photodiodenarray- und Massenspektrometrie-Detektoren gekoppelt ist, um 11 Cannabinoide in verschiedenen Cannabis Sativa-Proben zu bestimmen
  • Quantitativer Nachweis von sieben Cannabinoiden in 70 verschiedenen ölbasierten Pharmazeutika mittels Flüssigchromatografie (LC), die an Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) gekoppelt ist
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)