Fortfahren mit
T-093
Delta9-Tetrahydrocannabinolsäure A -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Delta9-Tetrahydrocannabinolic acid A solution
Synonym(e):
THCA-A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.47
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
OC1=C(C(O)=O)C(CCCCC)=CC2=C1[C@H](C=C(C)CC3)[C@@H]3C(C)(C)O2
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
General description
Diese zertifizierte Snap-N-Spike® Lösung eignet sich für THCA-A-Testmethoden mittels GC/MS, LC/MS oder HPLC für Anwendungen in der klinischen Toxikologie, zur Profilerstellung im Hinblick auf die Stärke oder Unreinheit von Cannabis , in der Pharmaforschung, forensischen Analytik und zum Nachweis von Drogenkonsum im Urin. Cerilliant zertifizierte Lösungs-Referenzmaterialien (ZRM) von Cannabinoiden werden in einem praktischen quantitativen, von der US-Behörde DEA freigestellten Lösungsformat und mit TK-Nummern für kanadische Kunden geliefert.
Δ9-Tetrahydrocannabinolsäure A (THCA-A) ist ein nichtpsychoaktives saures Cannabinoid, das in Cannabis vorkommt und Berichten zufolge entzündungshemmende, neuroprotektive und Anti-Krebs-Wirkungen aufweist. Es ist auch ein Vorläufer des psychoaktiven Haupt-Cannabinoids aus Cannabis namens Δ-9-Tetrahydrocannabinol (Δ-9-THC).
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Analyse mittels Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) von zehn Haupt-Cannabinoiden aus Hanfblüten nach ihrer Silylierung und Veresterung für die Derivatisierung
  • Entwicklung und Validierung eines HPLC-DAD-Verfahrens für die gleichzeitige Analyse von fünf neutralen und sauren Haupt-Cannabinoiden in Cannabis- und Haschisch-Proben
  • Multianalyse von 11 Cannabinoiden in Biomasse und Extrakten von verschiedenen Cannabisvarianten mittels HPLC-UV gemäß der dreiteiligen Richtlinie zur Validierung von Analyseverfahren des International Council for Harmonisation (ICH)
  • Analyse von Hanfsamenöl für die Identifizierung und Bestimmung von sieben Haupt-Cannabinoiden mittels an einen UV-Detektor gekoppelter HPLC
  • Bestimmung von ∆9-Tetrahydrocannabinolsäure in Blut- und Plasmaproben mittels Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS)
  • Gleichzeitige Analyse von ∆9-Tetrahydrocannabinol, ∆9-Tetrahydrocannabinolsäure-A und Cannabidiol in beschlagnahmten Cannabisprodukten mittels HPLC-DAD
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Cathedral City Ca
    • Reviews 2
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    GM
    no issues, satisfied with the product, we have always been happy with their product
    Helpful?