Fortfahren mit
T-034
6β-Hydroxytestosteron-D3 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
6β-OH-Testosteron-D₃-Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 294,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25O3D3
Molekulargewicht:
307.44
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
€ 294,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1([2H])C[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O
InChI
1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13+,14+,16+,17-,18+,19-/m0/s1/i4D2,17D
InChI key
XSEGWEUVSZRCBC-RDYZNYNWSA-N
General description
6β-Hydroxytestosteron-D3 ist ein interner Standard, der für die Quantifizierung des Testosteronspiegels im Urin durch LC/MS oder GC/MS für Anwendungen von klinischen und diagnostischen Tests bis zu Endokrinologietests und Tests im sportlichen Bereich geeignet ist. 6β-Hydroxytestosteron ist ein bedeutendes Harnmetabolit von Testosteron, einem Hormon der Androgengruppe. Testosteron ist ein wichtiges Sexualhormon und anaboles Steroid, das als leistungssteigerndes Mittel eingesetzt wird.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T-046H-059D-113
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)