SCI-001
Indeno[1,2,3-cd]pyren
vial of 1 g, analytical standard, Cerilliant®
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
vial of 1 g
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Anwendung(en)
environmental
forensics and toxicology
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
InChIKey
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable