Direkt zum Inhalt
S-081
XLR-11 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 (indole-D5)
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23D5FNO2
Molekulargewicht:
350.48
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
A stable-labeled internal standard of the primary urinary metabolite of XLR-11, a popular third generation synthetic cannabinoid that purportedly can cause serious adverse health effects including kidney damage and stroke. XLR-11 is similar in structure to UR-144 and A-796,260, two compounds originally developed as pharmaceutical drug candidates due to their high affinity for the cannabinoid receptor CB2. For those synthetic cannabinoids currently controlled at the federal level, our certified solution standards of these substances are DEA-exempt, allowing laboratories to place orders without additional regulatory paperwork.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)