Fortfahren mit
S-026
(±)-Sertraline-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
(±)-Sertraline-D₃ Hydrochloride Standard Solution
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17D3H14Cl2N · HCl
Molekulargewicht:
345.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC([2H])([2H])[2H])CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1/i1D3;
InChI key
BLFQGGGGFNSJKA-FEGLBNOFSA-N
General description
Sertraline, marketed as the brand drug Zoloft®, is an SSRI antidepressant used in the treatment of major depression as well as obsessive-compulsive, panic, and social anxiety disorders. This new internal standard is suitable for the quantitation of sertraline in biological samples using LC/MS or GC/MS applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zoloft is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N-084Y0000828S-021
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
concentration
-
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)