Fortfahren mit
P-185
Pyridine-2-aldehyde-DNPH solution
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3), certified reference material, ampule of 2 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Pyridine-2-aldehyde-DNPH solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P62003CRM47177CRM47345
description
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3), certified reference material, ampule of 2 mL, Cerilliant®
description
99%
description
certified reference material, TraceCERT®, 100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), ampule of 1 mL
description
certified reference material, 1000 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL
format
single component solution
format
-
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
standard type calibration
feature
-
packaging
ampule of 2 mL
packaging
-
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)