Merck
N-121
Norquetiapine-D8 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonym(e):
Norquetiapine Deuterium-8 HCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H9D8N3S · HCl
Molekulargewicht:
339.91
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C(C1([2H])[2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C2=NC(C=CC=C3)=C3SC4=C2C=CC=C4.[Cl]
InChI
1S/C17H17N3S.Cl/c1-3-7-15-13(5-1)17(20-11-9-18-10-12-20)19-14-6-2-4-8-16(14)21-15;/h1-8,18H,9-12H2;/i9D2,10D2,11D2,12D2;
InChI key
PSKZYJZPLVPCMQ-QPUNNWGTSA-N
General description
This internal standard Certified Spiking Solution® is applicable to numerous GC/MS and LC/MS applications including quantitation of patient levels, forensic and forensic toxicology analysis, isotope dilution methods, and calibrator preparation. Norquetiapine is a primary active metabolite of quetiapine, marketed as the atypical antipsychotic Seroquel for the treatment of depression, bipolar disorder, and schizophrenia. It maintains most of the pharmacological effects of quetiapine with potencies similar to the parent drug.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)