Fortfahren mit
N-062
Nortilidin-D3 -hydrochlorid -Lösung
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16D3H18NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.82
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
€ 411,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])N[C@@H]1C=CCC[C@]1(C(=O)OCC)c2ccccc2
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-3-19-15(18)16(13-9-5-4-6-10-13)12-8-7-11-14(16)17-2;/h4-7,9-11,14,17H,3,8,12H2,1-2H3;1H/t14-,16+;/m1./s1/i2D3;
InChI key
REPHWVDUMWCCKC-DXZXBQALSA-N
General description
Ein neuer interner Standard, der sich für zahlreiche GC/MS- und LC/MS-Anwendungen von klinischer Toxikologie und forensischer Analytik über Urin-Drogenkontrollen bis hin zu Isotopenverdünnungsmethoden eignet. Nortilidin ist der primäre, aktive Metabolit von Tilidin, einem synthetischen Opioidanalgetikum, das vorwiegend in Deutschland, in der Schweiz und in Belgien zur Behandlung von mäßigen bis starken akuten und chronischen Schmerzen verwendet wird.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N-143N-061D-075
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
concentration
1 mg/mL in methanol (as free base)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)