Fortfahren mit
M-918
Midazolam-d4 Maleat
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Midazolam-d4 Maleat -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18D4H9ClFN3 · C4H4O4
Molekulargewicht:
445.86
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=NC=C2CN=C(C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3F)C4=C(C=CC(Cl)=C4)N21.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C18H13ClFN3.C4H4O4/c1-11-21-9-13-10-22-18(14-4-2-3-5-16(14)20)15-8-12(19)6-7-17(15)23(11)13;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9H,10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i2D,3D,4D,5D;
InChI key
XYGVIBXOJOOCFR-BRZXBJTJSA-N
General description
Midazolam ist ein Benzodiazepin, das unter den Handelsnamen Dormicum, Hypnovel® und Versed vertrieben wird und als Sedativum und zur Behandlung von Schlaflosigkeit und Krampfanfällen dient. Dieser interne Standard eignet sich zum Testen von Midazolam oder Methoden zur Isotopenverdünnung durch GC/MS oder LC-MS für die klinische Toxikologie, Urintests zum Nachweis von Drogen, Schmerzmittelüberwachung oder Anwendungen in der forensischen Analytik.
Application
Midazolam-d4 maleate can be used as an internal standard
  • In the development and validation of a new assay method for quantifying remimazolam besylate (CNS7056B) and its major carboxylic acid metabolite (CNS7054X) in human plasma.
  • In the study to accurately quantify midazolam levels in mechanically ventilated ICU patients.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hypnovel is a registered trademark of Hoffman-LaRoche & Co. AG
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)