Fortfahren mit
M-189
(±)-Methcathinone-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in acetonitrile (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10D3NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.70
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
100 μg/mL in acetonitrile (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C(NC([2H])([2H])[2H])C)C1=CC=CC=C1.[H]Cl
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,11H,1-2H3;1H/i2D3;
InChI key
LTJXNCHDKYZOSY-MUTAZJQDSA-N
General description
An internal standard suitable for quantification of methcathinone in novel psychoactive substance (NPS) testing methods by LC/MS or GC/MS for applications in forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology. Known by street names “Em-kat” and “Khat”, methcathinone is an illicit drug with stimulant and euphoric effects.  This drug has also been found in products marketed as bath salts.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup