Fortfahren mit
M-185
(±)-threo-Methylphenidate-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Deuterated methylphenidate hydrochloride solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15D4NO2 · HCl
Molekulargewicht:
273.79
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OC)[C@H]([C@]1([H])CC([2H])([2H])C([2H])([2H])CN1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H/t12-,13?;/m0./s1/i5D2,6D2;
InChI key
JUMYIBMBTDDLNG-HGUJNOQNSA-N
General description
This internal standard is suitable for quantitation of methylphenidate levels in urine, serum or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology or forensic analysis. Methylphenidate is a psychostimulant . The drug is prescribed for the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), tachycardia and narcolepsy. 
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)