Fortfahren mit
M-077
1-Mononitroglycerin -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.09
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
€ 79,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H](CO)CO[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO5/c5-1-3(6)2-9-4(7)8/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
HXWLJBVVXXBZCM-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Mononitroglycerin ist ein Hauptplasmametabolit des pharmazeutischen Vasodilatators Nitroglycerin. Diese zertifizierte Spiking-Lösung® eignet sich für den Einsatz in chromatographischen oder massenspektrometrischen Anwendungen in der pharmazeutischen Forschung oder der klinischen Toxikologie. Nitroglycerin wird zur Behandlung von Herzerkrankungen wie Angina pectoris und chronischer Herzinsuffizienz eingesetzt.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Mononitroglycerin -Lösung
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup