Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CC1=CC=C(OCO2)C2=C1)NC
InChI
1S/C11H15NO2/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3
InChI key
SHXWCVYOXRDMCX-UHFFFAOYSA-N
General description
(±)-3,4-Methylendioxymethamphetamin (MDMA) gehört zur Klasse der racemischen Amphetamin-artigen Aufputschmittel. Es weist psychoaktive Eigenschaften auf und ist ein Wirkstoff der synthetischen halluzinogenen Droge Ecstasy. Es ist eine illegale Droge, besser bekannt unter Szenenamen wie „Ecstasy“, „E“, „X“ oder „XTC“. MDMA ist ein Analogon der Phenethylamin-Klasse und wird wegen seiner euphorisierenden und psychedelischen Wirkung missbraucht.
Application
- elektrochemischer Nachweis von Morphin und MDMA aus humanen Serum- und Urinproben mit einem Sensitivitätssensor auf der Grundlage von Platinnanopartikeln, die auf Kohlenstoffnanohörnern (CNH) abgeschieden wurden
- Enantiomerische Beurteilung von den beschlagnahmten Drogen Amphetamin, Methamphetamin und MDMA mit den zwei Verfahren an Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) gekoppelte Flüssigchromatografie und Diodenarraydetektor (DAD)
- Entwicklung und Validierung eines stereoselektiven Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie(LC-MS/MS)-Verfahrens für die Analyse von MDMA und seinen Metaboliten in Humanplasmaproben
- auf Matrix-unterstützter Laser-Desorption/Ionisation mit Triple-Quadrupol und Tandem-Massenspektrometrie (MALDI-QqQ-MS/MS) basierte Analyse von MDMA und seinem Metabolit 3,4-Methylendioxyamphetamin in Mundflüssigkeitsproben
- Differenzialpulsvoltammetrie(DPV)-Identifizierung und Quantifizierung von MDMA in beschlagnahmten Drogenproben mit einer mit Bor dotierten Diamantelektrode (BDDE)
Features and Benefits
- Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
- Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
- Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
- Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
- Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
- Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Other Notes
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1