Fortfahren mit
I-009
Ibuprofen solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.27
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
€ 32,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C([O-])=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/p-1
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-M
General description
Ibuprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) used to treat fever, pain, and inflammation. Ibuprofen functions as an unspecific COX inhibitor. This Certified Spiking Solution® is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications for clinical toxicology, forensic analysis, or pharmaceutical research.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR10041335508I0020000
Ibuprofen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1335508
Ibuprofen
Ibuprofen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
I0020000
Ibuprofen
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)