Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13D6H12ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.78
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC(C2(O)C(C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO2)=CC=C1
InChI
1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/i2D3,3D3
InChI key
RCOBKSKAZMVBHT-XERRXZQWSA-N
General description
Dieser als stabil gekennzeichnete interne Standard eignet sich für die Quantifizierung des Hydroxybupropiongehalts in Urin, Serum oder Plasma mittels LC/MS oder GC/MS in der Urin-Drogenkontrolle, klinischen Toxikologie, forensischen Analytik oder für Isotopenverdünnungsmethoden. (±)-Hydroxybupropion ist ein wesentlicher Bupropion-Metabolit im Urin. Bupropion ist ein Arzneimittel, das unter den Handelsnamen Wellbutrin® und Zyban® als Antidepressivum und für die Rauchentwöhnung verwendet wird.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wellbutrin is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Zyban is a registered trademark of Everris International B.V.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?