Fortfahren mit
H-050
Hydromorphon-D6 -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13NO3D6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.37
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C1N([C@@H]2Cc3ccc(O)c4O[C@H]5C(=O)CC[C@@H]2[C@]5(c34)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3/t10-,11+,16-,17-/m0/s1/i1D3,6D2,7D/t7?,10-,11+,16-,17-
InChI key
WVLOADHCBXTIJK-LJWMZWAHSA-N
General description
Hydromorphon, das unter Markennamen wie Palladone und Dilaudid® vermarktet wird, ist ein sehr starkes Opiat, das als Analgetikum zur Schmerzbehandlung oder als Hustenmittel bei schmerzhaftem Husten infolge einer anhaltenden Reizung der Bronchien eingesetzt wird. Diese zertifizierte Spiking-Lösung® eignet sich für Isotopenverdünnungsmethoden bzw. für die Quantifizierung von Hydromorphonspiegeln durch GC/MS oder LC/MS für die klinische Toxikologie, die Schmerzmittelüberwachung, Urin-Drogentests oder Anwendungen in der pharmazeutischen Forschung.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Dilaudid is a registered trademark of Purdue Pharma L.P.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydromorphon-D6 -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
target_organs
Eyes,Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)