Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=CC=C1C(C2=CC(Br)=CC=C2N3)=[15N][13CH2][13C]3=O
InChI
1S/C15H10BrFN2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(18-8-14(20)19-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,19,20)/i8+1,14+1,18+1
InChI key
ZRKDDZBVSZLOFS-GJJHWRDGSA-N
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade - |
| feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot® | feature - |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename - |
| concentration 100 μg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL in acetonitrile | concentration - |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1