Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
2-Amino-4,6-Dinitrotoluene , 4-Amino-2,6-Dinitrotoluene , 3,5-Dinitroaniline , 1,3-Dinitrobenzene , 2,4-Dinitrotoluene , 2,6-Dinitrotoluene , Nitrobenzene , 2-Nitrotoluene , 3-Nitrotoluene , 4-Nitrotoluene , RDX , Tetryl , 1,3,5-Trinitrobenzene , 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
packaging
ampule of 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
2000 μg/mL each component in ethyl acetate
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
Analyt
- 1,3,5-Trinitrobenzene
- 1,3-Dinitrobenzene
- 2,4-Dinitrotoluene
- 2,6-Dinitrotoluene
- 2-Amino-4,6-dinitrotoluene
- 3,5-Dinitroaniline
- 3-Nitrotoluene
- 4-Amino-2,6-dinitrotoluene
- 4-Nitrotoluene
- Nitrobenzene
- RDX
- Tetryl
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
26.6 °F - closed cup
flash_point_c
-3 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
121-14-2 + 98-95-3
121-14-2 + 88-72-2
121-14-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?