Merck
ERD-051
Dibenzo[a,l]pyren
vial of 25 mg, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.37
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-886-4
Beilstein/REAXYS Number:
2054068
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
packaging
vial of 25 mg
manufacturer/tradename
Cerilliant®
application(s)
environmental
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5c6ccccc6c2c3c45
InChI
1S/C24H14/c1-2-8-18-16(6-1)14-17-13-12-15-7-5-11-20-19-9-3-4-10-21(19)24(18)23(17)22(15)20/h1-14H
InChI key
JNTHRSHGARDABO-UHFFFAOYSA-N
General description
Dibenzo[a,l]pyrene is a polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) found in cigarette smoke condensate and coal combustion. It is an environmental pollutant and a potent carcinogen known to induce tumors in rat mammary gland, mouse skin, lungs and liver.
Application
Dibenzo[a,l]pyrene may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in crude extracts of environmental samples, water samples and Chinese coal fly ash CRM by chromatography and spectrometry techniques.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
191-30-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)