Merck
D-164
N-Desmethylmirtazapine-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13D4N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.35
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
concentration
100 μg/mL in acetonitrile
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
A stable-labled internal standard suitable for quantitation of N-Desmethylmirtazapine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. N-Desmethylmirtazapine is the major urinary metabolite of the tetracyclic antidepressant mirtazapine, marketed under the trade names Remeron®, Avanza, or Zispin for treatment of depression. The metabolite, also known as normirtazapine, is pharmacologically active.
Legal Information
Remeron is a registered trademark of MSD
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)