Fortfahren mit
D-156
Deschloroetizolam solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(cc1CC)C(=NCc4[n]2c(nn4)C)c3ccccc3
InChI
1S/C17H16N4S/c1-3-13-9-14-16(12-7-5-4-6-8-12)18-10-15-20-19-11(2)21(15)17(14)22-13/h4-9H,3,10H2,1-2H3
InChI key
JIOBORXCOGMHSV-UHFFFAOYSA-N
General description
Deschloroetizolam, also known as Etizolam-2, is the dechlorinated analog of etizolam. Deschloroetizolam has been shown short-acting psychoactive effects and is sold as a designer drug with half the potency of its parent compound etizolam. It is not prescribed and is not recognized as a controlled substance in many parts of the world, leading to its appearance within grey market research chemical vendors in 2014. This certified Snap-N-Spike® solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS benzodiazepine testing methods in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Guten Tag, ich wollte fragen, in was das Deschloretizolam lösbar ist, wenn man eine Lösung herstellen will.  Es wäre sehr zuvorkommend von ihnen, wenn sie mir eine Info zu den einzelnen Mitteln zukommen lassen können, wieviel vom Stoff drin lösbar ist.
    1 answer
    1. This product is supplied as a 1 mg/mL solution in methanol. According to the literature, the pure form is also soluble in ethanol, DMF & DMSO.