Fortfahren mit
C-165
Creatinine-D3 solution
100 μg/mL ((50:50) MeOH:Water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4D3H4N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.14
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL ((50:50) MeOH:Water)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CN(C([2H])([2H])[2H])C(N1)=N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)/I1d3
InChI key
DDRJAANPRJIHGJ-UEMYLDGTSA-N
General description
Creatinine is excreted at fairly constant rates in the absence of renal disease and commonly used as benchmark in urinary biomarker analysis. Serum creatinine levels are useful indicators of renal function and have been implicated in diabetes, cardiovascular and circulatory diseases. This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of creatinine levels by LC/MS or GC/MS for applications in clinical diagnostic, urine drug testing or forensic analysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)