Fortfahren mit
C-142
Cannabigerolsäure -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
CBGA -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H32O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.49
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
InChI key
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
General description
Diese Certified Spiking Solution® eignet sich für CBGA-Testverfahren mittels HPLC, LC/MS oder GC/MS für Testanwendungen zur Profilerstellung im Hinblick auf die Stärke oder Unreinheit von Cannabis, Pharmaforschung und forensische Analytik. Cerilliant zertifizierte Lösungs-Referenzmaterialien (ZRM) von Cannabinoiden werden in einem praktischen quantitativen, von der US-Behörde DEA freigestellten Lösungsformat und mit TK-Nummern für kanadische Kunden geliefert.
Cannabigerolsäure (CBGA) ist eines der Haupt-Cannabinoide, die zur Klasse der C21-Terpenophenol-Verbindungen gehören. Ein nicht psychoaktives Cannabinoid, Cannabigerolsäure (CBGA), ist der Vorläufer für die THCA-, CBDA- und CBCA-Cannabinoide in Cannabis. Cannabigerolsäure ist Berichten zufolge wirksam bei der Behandlung von Krebs und Schizophrenie.
Application
Das zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Multianalyse von 11 Cannabinoiden in Biomasse und Extrakten von verschiedenen Cannabisvarianten mittels HPLC-UV gemäß der dreiteiligen Richtlinie zur Validierung von Analyseverfahren des International Council for Harmonisation (ICH)
  • Quantifizierung von acht Cannabinoiden in Cannabispflanzenmaterial auf der Grundlage von Hochleistungsflüssigkeitschromatografie(HPLC)-Diodenarraydetektor (DAD)
  • Bestimmung von acht Cannabinoiden in Hanfproben mittels Umkehrphase-Hochleistungsflüssigchromatografie (RP-HPLC) in Kombination mit einem UV-Detektor
  • Extraktion von neun Cannabinoiden aus Lebensmittel- und Getränkeproben, die Hanfsamen, -öl und -mehl als Zutaten aufweisen, gefolgt von ihrer Analyse mittels Flüssigchromatografie-Elektrospray-Ionisation-QTrap-Tandem-Massenspektrometrie (LC/ESI‐QTRAP‐MS/MS)
  • Gaschromatografie-Massenspektrometrie(GC-MS)-basierte Analyse von zehn Haupt-Cannabinoiden aus Hanfblüten nach ihrer Silylierung und Veresterung für die Derivatisierung
  • Kombination von UV und Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) mit Flüssigchromatografie (LC) für die Analyse von Haupt-Cannabinoiden in 13 verschiedenen im Handel erhältlichen Cannabidiol-reichen Produkten
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • In einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C-226C-264C-244
application(s)
cannabis testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.0 °F - closed cup
flash_point_c
12.8 °C - closed cup