Fortfahren mit
C-126
Codein-6-β-D-Glucuronid -Lösung
1 mg/mL in methanol: water (2:8), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29NO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.49
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1 mg/mL in methanol: water (2:8)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1([C@H](N(C)CC2)C3)[C@@]42C5=C3C=CC(OC)=C5O[C@H]4[C@@H](O[C@@H]6O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C=C1
InChI
1S/C24H29NO9/c1-25-8-7-24-11-4-6-14(32-23-18(28)16(26)17(27)20(34-23)22(29)30)21(24)33-19-13(31-2)5-3-10(15(19)24)9-12(11)25/h3-6,11-12,14,16-18,20-21,23,26-28H,7-9H2,1-2H3,(H,29,30)/t11-,12+,14-,16-,17-,18+,20-,21-,23+,24-/m0/s1
InChI key
CRWVOYRJXPDBPM-HSCJLHHPSA-N
General description
Codeine-6β-D-glucuronide is a major urinary metabolite of codeine, an opiate commonly used as an antitussive and analgesic for management of mild pain. This certified reference solution is suitable as starting material for preparation of calibrators and controls in codeine testing by LC/MS or GC/MS for forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology applications.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Codein-6-β-D-Glucuronid -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
109.4 °F
flash_point_c
43 °C
target_organs
Eyes,Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)