Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol: water (2:8)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1([C@H](N(C)CC2)C3)[C@@]42C5=C3C=CC(OC)=C5O[C@H]4[C@@H](O[C@@H]6O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C=C1
InChI
1S/C24H29NO9/c1-25-8-7-24-11-4-6-14(32-23-18(28)16(26)17(27)20(34-23)22(29)30)21(24)33-19-13(31-2)5-3-10(15(19)24)9-12(11)25/h3-6,11-12,14,16-18,20-21,23,26-28H,7-9H2,1-2H3,(H,29,30)/t11-,12+,14-,16-,17-,18+,20-,21-,23+,24-/m0/s1
InChI key
CRWVOYRJXPDBPM-HSCJLHHPSA-N
General description
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Codein-6-β-D-Glucuronid -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1