Fortfahren mit
B-004
Benzoylecgonin -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Benzoylecgonine solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@H](C2)OC(=O)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19NO4/c1-17-11-7-8-12(17)14(15(18)19)13(9-11)21-16(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-14H,7-9H2,1H3,(H,18,19)/t11-,12+,13-,14+/m0/s1
InChI key
GVGYEFKIHJTNQZ-RFQIPJPRSA-N
General description
Dieser zertifizierte Referenzstandard eignet sich für eine Reihe von LC/MS- oder GC/MS-Anwendungen in der forensischen Analytik und klinischen Toxikologie für den Nachweis von Drogenkonsum im Urin.
Benzoylecgonin ist der Hauptmetabolit von Kokain und ein wichtiger Biomarker für den Nachweis von Kokainkonsum. Benzoylecgonin ist außerdem der pharmazeutische Hauptbestandteil des verschreibungspflichtigen Arzneimittels Esterom, einem topischen Analgetikum zur Linderung von Muskelschmerzen.
Application
Der zertifizierte Referenzstandard (ZRM) in Lösung kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Entwicklung und Validierung eines Verfahrens auf Grundlage von Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Diodenarraydetektor (HPLC-DAD) zum Bestimmen von Kokain, seiner zwei Hauptabbauprodukte und den üblichen Verfälschungsmitteln, die in kokainbasierten Produkten vorkommen, von 115 beschlagnahmten Proben
  • Analyse von Benzoylecgonin in humanen Urinproben mittels monolithisch molekular geprägtem Polymer (MIP) für die Festphasenmikroextraktion (SPME) gefolgt von einem UV-Nachweis[1]
  • Trennung und Bestimmung von Kokain und seinen Metaboliten― Benzoylecgonin, Ecgoninmethylester und Cocaethylen in Haarproben mittels hydrophile Interaktionsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (HILIC-MS/MS)[2]
  • Bestimmung von Kokain, Benzoylecgonin, Cocaethylen, Ecgoninmethylester (EME) und Norkokain in getrockneten Blutflecken (DBS) mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS)
  • Multirückstandsanalyse von Xylazin, freiem Morphin, 6-Acetylmorphin, Codein, Kokain und Benzoylecgonin in Post-mortem-Blutproben mittels Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Elektrospray-Ionisation (UHPLC-ESI) und Triple-Quadrupol-Tandem-Massenspektrometrie[3]
Features and Benefits
  • Vollständig charakterisiert unter ISO/IEC 17025 und ISO 17034-Akkreditierung
  • Wird mit einem umfassenden Analysenzertifikat (CoA) geliefert, das Daten zu Stabilität, Homogenität, Genauigkeit der Konzentration, Messunsicherheit und Rückverfolgbarkeit enthält
  • Durch Echtzeit-Stabilitätsstudien streng geprüft, um Genauigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen
  • Mittels qualifizierten Präzisionswaagen gravimetrisch hergestellt, um minimale Messunsicherheit sicherzustellen
  • Für lange Haltbarkeit unter Argon in Ampullen schmelzversiegelt
  • Wird in einem praktischen, DEA-befreiten Format bereitgestellt, um die Laboreffizienz zu steigern
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoylecgonin -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good
    Good teaching product, quick delivery, reasonably priced
    Helpful?