Fortfahren mit
A-907
α-Hydroxyalprazolam -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13ClN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.76
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
InChI key
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein wichtiger Harn-Metabolit des Benzodiazepins Alprazolam. Alprazolam wird häufig unter dem Handelsnamen Xanax® vertrieben und ist ein kurz wirkendes Anxiolytikum, das für die Behandlung von Panik- und anderen Angststörungen einschließlich generalisierter oder sozialer Angststörung zugelassen ist. Dieser zertifizierte Snap-N-Spike®-Lösungsstandard eignet sich für die Verwendung in LC/MS- oder GC/MS-Anwendungen in der forensischen Analytik, klinischen Toxikologie, Urin-Drogenkontrolle oder Schmerzmittelüberwachung.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Xanax is a registered trademark of Pharmacia & Upjohn Company
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)