Fortfahren mit
A-145
Acylcarnitines Mix 3 (C8:1,C10:1,C12:1,C14:1,C14:2,C16:1,C18:1,C18:2) solution
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.980,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 2.980,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
trans-2-decenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-dodecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-hexadecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , cis,cis-9,12-octadecadienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-octenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , oleoyl-L-carnitine, 200 μg/mL , cis,cis-5,8-tetradecandienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-tetradecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
format
multi-component solution
storage temp.
−70°C
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A-1444710847102
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
concentration
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
concentration
2 % (w/w) each component in octane
concentration
(varied conc.)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
composition
trans-2-decenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-hexadecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-octenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , cis,cis-5,8-tetradecandienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-dodecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , oleoyl-L-carnitine, 200 μg/mL , cis,cis-9,12-octadecadienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-tetradecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
composition
Butyryl-L-carnitine, 100 μg/mL , Decanoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , Hexanoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , Isobutyryl-L-carnitine, 100 μg/mL , Isovaleryl-L-carnitine, 100 μg/mL , Lauroyl-L-carnitine, 100 μg/mL , Myristoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , Octanoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , Stearoyl-L-carnitine, 200 μg/mL , Valeryl-L-carnitine, 100 μg/mL
composition
-
composition
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)