Fortfahren mit
A-123
Amoxapin
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
2-Chlor-11-(1-piperazinyl)-dibenz[b,f][1,4]oxazepin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16ClN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.78
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
InChI
1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
InChI key
QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
General description
Amoxopine is a tetracyclic antidepressant sold under notable trade names including Asendin, Asendis, Defanyl and Demolox for the treatment of major depressive disorder. This Certified Snap-N-Spike® Solution is suitable for use in LC applications for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, pharmaceutical research, or therapeutic drug monitoring.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1841A1291031401
Amoxapin 1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Supelco
A-123
Amoxapin
Amoxapin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1031401
Amoxapin
grade
certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
single component solution
format
neat
format
-
format
neat
packaging
ampule of 1 mL
packaging
pkg of 500 mg
packaging
-
packaging
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amoxapin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)