Fortfahren mit
A-099
Androsterone-d4 glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Androsterone-D4 glucuronide solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25D4H34O8
Molekulargewicht:
470.59
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C([2H])([2H])[C@H](O[C@@H]5O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
InChI
1S/C25H38O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h12-16,18-21,23,27-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-,20+,21-,23+,24-,25-/m0/s1/i7D2,11D2
InChI key
VFUIRAVTUVCQTF-RDSFDFKRSA-N
General description
An internal standard suitable for LC/MS or GC/MS applications with androsterone and androsterone glucuronide such as diagnostic testing for diagnosis and treatment of gonadal and adrenal diseases or sports testing to monitor testosterone doping. Certified Spiking Solutions® provide added value in allowing for quantitation of androsterone glucuronide levels by LC-MS/MS without the need for hydrolysis.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTIONS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)