Fortfahren mit
A-044
(±)-Amphetamin-d6 -Lösung
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9D6H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.24
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®. SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C(c1ccccc1)([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/i1D3,7D2,8D
InChI key
KWTSXDURSIMDCE-ZQLKWRTGSA-N
General description
Amphetamine, a stimulant of the phenethylamine class, is found in ADHD-treatment drugs such as Adderall®, Vyvanse®, and ProCentra®. Because of its stimulant effect, amphetamine is used recreationally as a performance-enhancer and illicit drug. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of amphetamine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, forensic analysis, or sports testing.
Legal Information
Adderall is a registered trademark of Richwood Pharmaceutical Company, Inc.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ProCentra is a registered trademark of Outlook Pharmaceuticals, Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vyvanse is a registered trademark of Shire, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Amphetamin-d6 -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)