Merck
BL3H9998ECB5
BLD Pharmatech Co., Ltd.
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
2,2-difluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H6F2O3S/c1-9(6,7)8-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
InChIKey
JVLBOSKDGOGFEY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://www.bldpharm.com/products/163035-65-2.html
Synonym
2,2-Difluoroethyl methanesulfonate
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.bldpharm.com/static/upload/prosds/bldsds/977/SDS-BD00976403.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)