Wichtige Dokumente
860156P
Avanti
C18:0 GM3(Neu5Gc) Ceramide (d18:1/18:0)
Synonym(e):
C18:0 GM3 Ganglioside (Neu5Gc2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99 (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)