Fortfahren mit
857504P
Avanti
16:0-i15:0 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-Palmitoyl-(13-methylmyristoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 190,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H78NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
720.01
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
16:0-i15:0 PC, Avanti Research - A Croda Brand (857504P), powder
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 10 mg (857504P-10MG), pkg of 1 × 5 mg (857504P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand (857504P)
lipid type
phospholipids
bacterial lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC(C)C)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-27-30-38(41)45-34-37(35-47-49(43,44)46-33-32-40(4,5)6)48-39(42)31-28-25-22-19-16-17-20-23-26-29-36(2)3/h36-37H,7-35H2,1-6H3/t37-/m1/s1
InChI key
GKOJJQSSOMSCPH-DIPNUNPCSA-N
General description
16:0-i15:0 phosphatidylcholine (PC) is an asymmetric saturated PC. Phosphatidylcholine (PC) is one of the major zwitterionic glycerophospholipids of the eukaryotic membranes. PC is synthesized in higher eukaryotes via two pathways namely the triple methylation of phosphatidylethanolamine and the cytidine diphosphate (CDP)-choline pathway.[1] PC is a cylindrical shaped molecule.
Biochem/physiol Actions
16:0-i15:0 is used in the preparation of liposomes and large unilamellar vesicles. Phosphatidylcholine (PC) is essential for maintaining the structure and functions of the membrane. PC is the substrate for sphingomyelin synthesis. PC is the precursor for various second messenger like phosphatidic acid, lysophosphatidic acid, diacylglycerol. Biosynthesis of PC is essential for normal very low density lipoprotein secretion from hepatocytes. PC is the dominant phospholipid present in cancer and non-neoplastic tissues.[1]
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857504P-5MG and 857504P-10MG)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)