Produktname
13:0 Lyso PC, 1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
form
liquid
packaging
pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 855476C
concentration
10 mg/mL (855476C-25mg)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Packaging
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 13:0 Lyso PC
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Was ist los?
WGK 3
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?