Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 431,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C43H56BF2N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
711.73
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
TopFluor TMR cholesterol, Avanti Research™ - A Croda Brand
assay
99% (TLC)
form
powder
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
fluorescence
~-545 nm~-571 nm
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TopFluor™ (also referred to as BODIPY) is an extremely versatile fluorophore that can be structurally modified to fulfil a variety of roles. This TopFluor™ labeled cholesterol can be used as a tracker in a variety of biochemical and lipids research.
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810385P-1MG)
Legal Information
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% (TLC) | assay >99% (TLC) | assay 99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 810241P | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 810242P |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| packaging package of 1 × 1 mg | packaging pkg of 1 × 1 mg (810241P-1mg) | packaging package of 1 × 250 μg | packaging pkg of 1 × 1 mg (810242P-1mg) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?