Merck
ATCH99D3AFFF
Atlantic Research Chemicals Ltd
N'-Cyanopyridine-4-carboximidamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
N'-cyano-4-pyridinecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H6N4/c8-5-11-7(9)6-1-3-10-4-2-6/h1-4H,(H2,9,11)
InChIKey
CVKYVZBBRAKHPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002107
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002107
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)