Merck
ATC311769150
Atlantic Research Chemicals Ltd
Cyclohex-3-ene-1-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-cyclohexene-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C7H11NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,6H,3-5H2,(H2,8,9)
InChIKey
VSCLUBLXOWRBCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS09979
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS09979
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)