Merck
ATC311768957
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(6-methyl-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H15N3/c1-9-3-2-4-10(12-9)13-7-5-11-6-8-13/h2-4,11H,5-8H2,1H3
InChIKey
VOSMEFSBAHULFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03858
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03858
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)