Wichtige Dokumente
ATC311768407
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: XS00331-250MG
€ 62,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: XS00331-250MG
€ 62,18
Iupac Name
2-amino-4-methyl-3-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H8N2OS/c1-3-2-10-6(8)4(3)5(7)9/h2H,8H2,1H3,(H2,7,9)
InChIKey
AXLIJQRGPVJGSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00331
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)