Wichtige Dokumente
ATC311768311
Atlantic Research Chemicals Ltd
tert-Butyl 4-[(5-Nitropyridin-2-yl)oxy]piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-[(5-nitro-2-pyridinyl)oxy]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H21N3O5/c1-15(2,3)23-14(19)17-8-6-12(7-9-17)22-13-5-4-11(10-16-13)18(20)21/h4-5,10,12H,6-9H2,1-3H3
InChIKey
JVQMZHDBFJVUEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002286
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)