Merck
ATC311766669
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Chloro-N-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpyrimidin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.67
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-chloro-N-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3O/c10-9-11-4-1-8(13-9)12-7-2-5-14-6-3-7/h1,4,7H,2-3,5-6H2,(H,11,12,13)
InChIKey
WKRCEVOXEOAZEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01254
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA01254
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)