Merck
ATC311766558
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Bromo-2-methyl-4-phenyl-1,3-oxazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.08
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-4-phenyl-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-7-12-9(10(11)13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChIKey
SLOYSHJWCWOWNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00802
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00802
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)