Wichtige Dokumente
ATC311765831
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 4-Bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-bromo-3-hydroxy-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrO3S/c1-10-6(9)5-4(8)3(7)2-11-5/h2,8H,1H3
InChIKey
UFTXASQYKJFRKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00320
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)