Merck
ATC311763678
Atlantic Research Chemicals Ltd
(1-Benzylpyrrolidin-3-yl)methylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.29
MDL-Nummer:
Iupac Name
(1-benzyl-3-pyrrolidinyl)methylamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c13-8-12-6-7-14(10-12)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
InChIKey
SUAKIVNGQVUKJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AM04502
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AM04502
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)