Merck
ATEH9902A8A7
AstaTech, Inc.
SOLUFLAZINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
631.4
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(2-(2,6-dichlorophenylamino)-2-oxoethyl)-1-(4-(4-fluorophenyl)-4-(pyridin-3-yl)butyl)piperazine-2-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C28H30Cl2FN5O2.2ClH/c29-23-6-1-7-24(30)27(23)34-26(37)18-35-14-15-36(25(17-35)28(32)38)13-3-5-22(20-4-2-12-33-16-20)19-8-10-21(31)11-9-19;;/h1-2,4,6-12,16,22,25H,3,5,13-15,17-18H2,(H2,32,38)(H,34,37);2*1H
InChIKey
KQZLAOQGNIIITJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=271875
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F77968
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)