Merck
ATEH95E592E3
AstaTech, Inc.
3-METHYL-N-PHENYLBUT-2-ENAMIDE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-methyl-N-phenyl-2-butenamide
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-9(2)8-11(13)12-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
RINIQJLZLHTWKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=174080
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C91653
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)