Wichtige Dokumente
ATEH95E04E3B
AstaTech, Inc.
METHYL 4-{[(TERT-BUTOXY)CARBONYL]AMINO-3-CHLOROBENZOATE
About This Item
Iupac Name
methyl 4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C13H16ClNO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-10-6-5-8(7-9(10)14)11(16)18-4/h5-7H,1-4H3,(H,15,17)
InChIKey
ZTBCMQMONWSBNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D84528
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)